Få mere at vide
Ethyl diacetoacetate, 97%
Artikelnummer. 11430691
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430691 10 g 10g
11440691 50 g 50g
11450691 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430691 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20149.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 603-69-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Ethyldiacetoacetat anvendes til fremstilling af 3-acetyl-6-chlor-7-hydroxy-4-methylcoumarin. Det bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyldiacetoacetat anvendes til fremstilling af 3-acetyl-6-chlor-7-hydroxy-4-methylcoumarin. Det bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-69-0
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00009864
InChI nøgle YMCDYRGMTRCAPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79063
IUPAC navn ethyl-2-acetyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl diacetoacetate
Tæthed 1.104
Kogepunkt 104°C to 105°C (17 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 10 g
Beilstein 775014
Synonym ethyl diacetoacetate, ethyl 2-acetylacetoacetate, butanoic acid, 2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylacetylacetone, ethyl diacetylacetate, ethyl diacetyl acetate, ethyl diaceto acetate, 2-acetyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, butanoic acid,2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyldiacetoacetate
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97%