Få mere at vide
Ethyl Deoxycholate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Deoxycholate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O4/c1-5-30-24(29)11-6-16(2)20-9-10-21-19-8-7-17-14-18(27)12-13-25(17,3)22(19)15-23(28)26(20,21)4/h16-23,27-28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-/m1/s1 |
| Formel vægt | 420.324 |
| Procent renhed | >95% |