Få mere at vide
Ethyl decanoate, 99%
Artikelnummer. 11473404
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473404 100 g 100g
11483404 500 g 500g
11493404 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10657.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-38-3
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.322
MDL nummer MFCD00009581
InChI nøgle RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC navn ethyldecanoat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl decanoate
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 102°C (216°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 100 g
Beilstein 1762128
Merck Index 14,3776
Formel vægt 200.32
Procent renhed 99%