Få mere at vide
(Ethyl-d5)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Ethyl-d5)triphenylphosphonium Bromide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2; |
| Formel vægt | 375.08 |