Få mere at vide
Ethyl-d5-methylamine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-N-methylamine-D5 (N-ethyl-D5) |
| CAS | 1219804-73-5 |
| Molekylær formel | C3 D5 H4 N |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethyl-d5-methylamine, N-Methylethan-1,1,2,2,2-d5-amine, N-Ethyl-N-methylamine-D5 (N-ethyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-methylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.1411 |
| Formel vægt | 64.1049 g/mol |
| Vis mere |