Få mere at vide
Ethyl-d5 Methanesulfonate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-D5 Methanesulfonate |
| CAS | 1219795-44-4 |
| Molekylær formel | C3 D5 H3 O3 S |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol, 1-methanesulfonate (ACI), Pentadeuterioethyl methanesulfonate, Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol 1-methanesulfonate, Ethyl-d5 Methanesulfonate, Ethyl Methanesulfonate-d5, Ethyl-D5 Methanesulfonate, Ethyl-d5 mesylate |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.1896 |
| Formel vægt | 129.0508 g/mol |
| Vis mere |