Få mere at vide
Ethyl-d5 Carbamat, CDN
Artikelnummer. 30319965
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319965 0.1 g
30314941 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319965 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND54040.1G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urethane-d5
CAS 73962-07-9
Molekylær formel C3 2H5 H2 N O2
Mængde 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)N
IUPAC navn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 94.12
Formel vægt 94,0791 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed