Få mere at vide
Ethyl-d5 Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-d5 Butyrate |
| CAS | 38447-86-8 |
| Molekylær formel | C6 D5 H7 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Butanoic Acid Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester, Butanoic Acid Ethyl-d5 Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCC |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.189 |
| Formel vægt | 121.115 |