Få mere at vide
Ethyl-d5 beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl beta-D-glucuronide-D5 |
| CAS | 1135070-98-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H5 H9 O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6-Ethoxy-d5-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic Acid, Ethyl-d5 beta-D-glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.22 |
| Vis mere |