Få mere at vide
Ethyl-d5-benzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene (ethyl-D5) |
| CAS | 38729-11-2 |
| Molekylær formel | C8 2H5 H5 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethyl-1,1,2,2,2-d5-, Benzene, ethyl-d5- (9 CI), Ethyl-1,1,2,2,2-d5benzene, Ethylbenzene (ethyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.2 |
| Formel vægt | 111.1096 g/mol |
| Vis mere |