Få mere at vide
Ethyl-d3 Chloroformate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-d3 Chloroformate |
| CAS | 70907-86-7 |
| Molekylær formel | C3 D3 H2 Cl O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Carbonochloridic Acid Ethyl-d3 Ester, Cathyl Chloride, Chloroformic Acid Ethyl-d3 Ester, Chloro Ethyl-d3 Formate, Chlorocarbonic Acid Ethyl-d3 Ester, Ethoxycarbonyl-d3 Chloride, Ethyl-d3 Carbonochloridate, Ethyl-d3 Chloridocarbonate, Ethyl-d3 Chlorocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])COC(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioethyl carbonochloridate |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.542 |
| Formel vægt | 111.017 |