Få mere at vide
Ethylcyclopropylcarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30374492
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30374492 100 g
1 options
Artikelnummer. 30374492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE909050100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Cyclopropylcarboxylate
CAS 4606-07-9
Molekylær formel C6H10O2
Mængde 100 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cyclopropanecarboxylate, NSC 60696
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1CC1
IUPAC navn ethylcyclopropankarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681