Få mere at vide
Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d5 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d5 (Major) |
| CAS | 1794783-51-9 |
| Molekylær formel | C6H5D5O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl Cyclopropanecarboxylate-d5, NSC 60696-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2,5D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.17 |
| Formel vægt | 119.0995 |