missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethylcyclopropylcarboxylat-d5 (Major), TRC

Artikelnummer. 30375181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375181 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30375181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE909053250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d5 (Major)
CAS 1794783-51-9
Molekylær formel C6H5D5O2
Mængde 250 mg
Synonym Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl Cyclopropanecarboxylate-d5, NSC 60696-d5
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2,5D
SMIL [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropan-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 119.17
Formel vægt 119.0995
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.