Få mere at vide
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10284860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10284860 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10284860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118351000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4606-07-9
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00001282
InChI nøgle LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
PubChem CID 78351
IUPAC navn ethyl cyclopropanecarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cyclopropanecarboxylate
Navn note 99%
Farve Yellow
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 129°C to 133°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H10O2
Lineær formel C3H5CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4190 to 1.421
Mængde 100 g
Beilstein 09, 4
Fieser 08,222
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 114.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cyclopropanecarboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.