Få mere at vide
Ethylcyclopropancarboxylat, 98%
Beskrivelse
Ethylcyclopropancarboxylat er et reagens, der anvendes til tilsætning af cyclopropan. Det fungerer som annulationsreagens til omdannelse af aromater til 2-methylindanoner under Friedel-Crafts betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylcyclopropancarboxylat er et reagens, der anvendes til tilsætning af cyclopropan. Det fungerer som annulationsreagens til omdannelse af aromater til 2-methylindanoner under Friedel-Crafts betingelser.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl cyclopropanecarboxylate |
| Tæthed | 0.96 |
| Kogepunkt | 133 °C til 134 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 2039752 |
| Synonym | cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa |
| Vis mere |