Få mere at vide
Ethylcyclopropancarboxylat, 98%
Artikelnummer. 11416676
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416676 25 g 25g
11426676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24870.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 4606-07-9 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Ethylcyclopropancarboxylat er et reagens, der anvendes til tilsætning af cyclopropan. Det fungerer som annulationsreagens til omdannelse af aromater til 2-methylindanoner under Friedel-Crafts betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylcyclopropancarboxylat er et reagens, der anvendes til tilsætning af cyclopropan. Det fungerer som annulationsreagens til omdannelse af aromater til 2-methylindanoner under Friedel-Crafts betingelser.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4606-07-9
MDL nummer MFCD00001282
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cyclopropanecarboxylate
Tæthed 0.96
Kogepunkt 133°C to 134°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Molekylær formel C6H10O2
Brydningsindeks 1.42
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 2039752
Synonym cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
InChI nøgle LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1CC1
IUPAC navn ethylcyclopropancarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 114.14
PubChem CID 78351
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cyclopropanecarboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyclopropanecarboxylate