Få mere at vide
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl cyclopropanecarboxylate |
| CAS | 4606-07-9 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00001282 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(C1CC1)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Procent renhed | 97% |