Få mere at vide
Ethylcyclohexylidenacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476057 5 g 5g
11486057 25 g 25g
11496057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25073.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1552-92-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Ethylcyclohexylidenacetat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylcyclohexylidenacetat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1552-92-7
Molekylær formel C10H16O2
Molekylvægt (g/mol) 168.24
MDL nummer MFCD00017627,MFCD00963857
InChI nøgle MCWDXHYYYNGYGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyclohexylideneacetate, acetic acid, cyclohexylidene-, ethyl ester, ethyl 2-cyclohexylidenacetate, cyclohexylideneacetic acid ethyl ester, ethoxycarbonylmethylenecyclohexane, .delta.1,.alpha.-cyclohexaneacetic acid, ethyl ester, acmc-20ahxr, ethylcyclohexylidenacetate, .delta.1, ethyl ester, ethyl2-cyclohexylideneacetate
PubChem CID 73776
IUPAC navn ethyl-2-cyclohexylidenacetat
SMIL CCOC(=O)C=C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cyclohexylideneacetate
Kogepunkt 48°C to 49°C (0.02 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,ethyl acetate.
Formel vægt 168.24
Procent renhed 98%