Få mere at vide
Ethylcyclohexancarboxylat, 98+%
Beskrivelse
Ethylcyclohexancarboxylat bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl cyclohexanecarboxylate |
| Tæthed | 0.936 |
| Kogepunkt | 194 °C til 196 °C |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2042698 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 156.23 |
| Procent renhed | ≥98% |