missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl cyclohexanecarboxylate, 98+%

Artikelnummer. 11347765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347765 5 g 5g
11357765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11347765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02622.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 3289-28-9 | C9H16O2 | 156.225 g/mol

Ethylcyclohexancarboxylat bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Ethylcyclohexancarboxylat bruges som et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.

Opløselighed Uopløseligt i vand
.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3289-28-9
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD00041734
InChI nøgle JJOYCHKVKWDMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl cyclohexylformate, ethyl hexahydrobenzoate, cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethoxycarbonylcyclohexane, ethyl cyclohexylcarboxylate, ethyl cyclohexanoate, fema no. 3544, ethyl cyclohexylmethanoate, ethyl cyclohexanocarboxylate
PubChem CID 18686
IUPAC navn ethylcyclohexancarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl cyclohexanecarboxylate
Tæthed 0.936
Kogepunkt 194°C to 196°C
Brydningsindeks 1.442
Mængde 5 g
Beilstein 2042698
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 156.23
Procent renhed ≥98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.