Få mere at vide
Ethyl Cyanoglyxylate-2-oxyme Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Cyanoglyxylate-2-oxyme Potassium Salt |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+; |
| Formel vægt | 179.9937 |