Få mere at vide
Ethylcyanoformat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Cyanoformate |
| CAS | 623-49-4 |
| Molekylær formel | C4 H5 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C#N |
| IUPAC navn | ethylcyanoformate |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.09 |
| Formel vægt | 99.032 |