Få mere at vide
Ethylcyanoformat, TRC
Artikelnummer. 30370884
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30370884 50 g
1 options
Artikelnummer. 30370884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90782050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Cyanoformate
CAS 623-49-4
Molekylær formel C4 H5 N O2
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C#N
IUPAC navn ethylcyanoformate
Molekylvægt (g/mol) 99.09
Formel vægt 99.032