Få mere at vide
Ethylcyanoformat, 99%
Artikelnummer. 11332777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332777 5 g 5g
11342777 25 g 25g
11352777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15777.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99,09 g/mol
Ethylcyanoformiat anvendes som reagens ved fremstilling af N-substitueret amindinomyresyre og ethyl-4-quinazolin-2-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylcyanoformiat anvendes som reagens ved fremstilling af N
-substitueret amindinomyresyre og ethyl-4-quinazolin-2-carboxylat.
Opløselighed Blandbar med
chloroform og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-49-4
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.09
MDL nummer MFCD00001836
InChI nøgle MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
PubChem CID 69336
IUPAC navn ethylcyanoformiat
SMIL CCOC(=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cyanoformate
Tæthed 1.003
Kogepunkt 115 °C til 116 °C
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Brydningsindeks 1.382
Mængde 5 g
FN nummer UN3275
Beilstein 635955
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og methanol.
Formel vægt 99.09
Procent renhed 99%