Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl cyanoformate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Kogepunkt | 115 °C til 116 °C |
| Flammepunkt | 24 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NCCO2C2H5 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl cyanoformate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .