Få mere at vide
Ethylcyanoacetat, TRC
Artikelnummer. 30373097
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30373097 100 g
1 options
Artikelnummer. 30373097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE905555100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Cyanoacetate
CAS 105-56-6
Molekylær formel C5H7NO2
Mængde 100 g
Synonym Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetic Ester, Ethyl 2-Cyanoacetate, Ethyl Cyanacetate, Ethyl Cyanoacetate, Ethyl Cyanoethanoate, Ethyl alpha-Cyanoacetate, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile, NSC 8844
InChI formel InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CC#N
IUPAC navn ethyl 2-cyanoacetat
Molekylvægt (g/mol) 113.11
Formel vægt 113.0477