Få mere at vide
Ethylcyanoacetat, 98+%
Beskrivelse
Cyanoacetat er en byggesten til syntesen af heterocykler og bruges som lægemidler. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter eller olieopløselige koblinger af filmråmateriale. Det bruges også som reagens i mærket pyrimidin- og purinsyntese. Det bruges som mellemprodukt af fine kemikalier såsom medicin og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyanoacetat er en byggesten til syntese af heterocykler og bruges som lægemidler. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter eller olieopløselige koblinger af filmråmateriale. Det bruges også som et reagens i mærket pyrimidin og purin syntese. Det bruges som mellemprodukt af fine kemikalier såsom medicin og farvestof.
Opløselighed
Det er lidt opløseligt i vand. For det meste opløseligt i organiske opløsningsmidler såsom chloroform, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforenelige materialer stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl cyanoacetate |
| Smeltepunkt | -23 °C |
| Tæthed | 1.063 |
| Kogepunkt | 208 °C til 210 °C |
| Flammepunkt | 109 °C (228 °F) |
| Lugt | Svag |
| Lineær formel | NCCH2CO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.418 |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 605871 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl cyanoacetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyanoacetate