Få mere at vide
Ethylcyanoacetat, 98+%
Artikelnummer. 11410413
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410413 500 g 500g
11420413 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11498.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113,12 g/mol
Cyanoacetat er en byggesten til syntesen af heterocykler og bruges som lægemidler. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter eller olieopløselige koblinger af filmråmateriale. Det bruges også som reagens i mærket pyrimidin- og purinsyntese. Det bruges som mellemprodukt af fine kemikalier såsom medicin og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyanoacetat er en byggesten til syntese af heterocykler og bruges som lægemidler. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter eller olieopløselige koblinger af filmråmateriale. Det bruges også som et reagens i mærket pyrimidin og purin syntese. Det bruges som mellemprodukt af fine kemikalier såsom medicin og farvestof.
Opløselighed
Det er lidt opløseligt i vand. For det meste opløseligt i organiske opløsningsmidler såsom chloroform, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforenelige materialer stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-56-6
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00001940
InChI nøgle ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
PubChem CID 7764
IUPAC navn ethyl-2-cyanoacetat
SMIL CCOC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cyanoacetate
Smeltepunkt -23 °C
Tæthed 1.063
Kogepunkt 208 °C til 210 °C
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Lugt Svag
Lineær formel NCCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.418
Mængde 500 g
Beilstein 605871
Merck Index 14,3786
Opløselighedsinformation Den er let opløselig i vand. Mest opløseligt i organiske opløsningsmidler som kloroform, ethylacetat.
Formel vægt 113.12
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cyanoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyanoacetate