Få mere at vide
Ethylcyanoacetat, 98+%
Artikelnummer. 11329621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11329621 5 kg Plast tromle 5kg
10617652 250 g Glasflaske 250g
10102630 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118280051
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-56-6
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00001940
InChI nøgle ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
PubChem CID 7764
IUPAC navn ethyl-2-cyanoacetat
SMIL CCOC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cyanoacetate
Smeltepunkt -22.0°C
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 208.0°C to 210.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel NCCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4170 to 1.4190
Mængde 5 kg
Beilstein 02,585
Fieser 13,69
Merck Index 15,3841
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L(20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,diethyl ether,,ethanol,aqueous solutions of alkalies
Viskositet 1.01 mPa.s (20°C)
Formel vægt 113.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cyanoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.