Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl cyanoacetate |
| Smeltepunkt | -22,0 °C |
| Tæthed | 1.0600g/mL |
| Kogepunkt | 208,0 °C til 210,0 °C |
| Flammepunkt | 110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NCCH2CO2C2H5 |
| Brydningsindeks | 1,4170 til 1,4190 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl cyanoacetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.