missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Cyanoacetate-3-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Cyanoacetate-3-13C |
| CAS | 698387-41-6 |
| Molekylær formel | C413CH7NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Cyano-acetic Acid Ethyl Ester-13C, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile-13C, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester-13C, Cyanoacetic Ester-13C, Ethyl 2-Cyanoacetate-13C, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile-13C, NSC 8844-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i4+1 |
| SMIL | N#[13C]CC(OCC)=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-(cyano)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.11 |
| Formel vægt | 114.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?