missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Cyanoacetate-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Cyanoacetate-13C2 |
| CAS | 93664-96-1 |
| Molekylær formel | C313C2H7NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Cyano-acetic Acid Ethyl Ester-13C2, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile-13C2, Cyanoacetic alphacid epsilonthyl epsilonster-13C2, Cyanoacetic Ester-13C2, Ethyl 2-Cyanoacetate-13C2, Ethyl Cyanacetate-13C2, Ethyl Cyanoacetate-13C2, Ethyl Cyanoethanoate-13C2, Ethyl alpha-Cyanoacetate-13C2, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile-13C2, NSC 8844-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i4+1,5+1 |
| SMIL | CCO[13C](=O)C[13C]#N |
| IUPAC navn | ethyl 2-(azanylidyne(1^{13}C)methyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.1 |
| Formel vægt | 115.0544 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?