Få mere at vide
Ethylcyano(hydroxyimino)acetat, TRC
Artikelnummer. 30387304
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30387304 100 g
1 options
Artikelnummer. 30387304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918840100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate
CAS 3849-21-6
Molekylær formel C5H6N2O3
Mængde 100 g
Synonym Cyano(hydroxyimino)-acetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Hydroxyimino)cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)ethanoate, Ethyl 2-Cyano-2-oximinoacetate, Ethyl 2-Hydroxyimino-2-cyanoacetate, Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxylate Oxime, Ethyl Cyanoglyoxylate-2-oxime, Ethyl alpha-Cyano-alpha-oximinoacetate, NSC 137667, NSC 41021, NSC 42116, Oxyma Pure, (E)-Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
SMIL CCOC(=O)C(=NO)C#N
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Formel vægt 142.0378