Få mere at vide
Ethylcyano(ethoxymethylen)acetat, TRC
Artikelnummer. 30372335
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30372335 100 g
1 options
Artikelnummer. 30372335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE907510100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate
CAS 94-05-3
Molekylær formel C8H11NO3
Mængde 100 g
Synonym 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxyacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Ethyl 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(ethoxymethylene)acetate, Ethyl 2-Cyano-3-(ethyloxy)-2-propenoate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoate, Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxypropenoate, Ethyl 2-ethoxymethylidenecyanoacetate, Ethyl 3-Ethoxy-2-cyanoacrylate, Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate, Ethyl Cyano(ethoxymethylidene)acetate, Ethyl alpha-(Ethoxymethylene)-alpha-cyanoacetate, NSC 27797, NSC 31579, NSC 62026
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC=C(C#N)C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Formel vægt 169.0739