Få mere at vide
Ethyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate |
| CAS | 65548-02-9 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O4/c1-2-17-11(14)9(7-12)8-5-3-4-6-10(8)13(15)16/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 2-cyano-2-(2-nitrophenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.21 |
| Formel vægt | 234.0641 |