Få mere at vide
Ethyl Crotonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Crotonate |
| CAS | 623-70-1 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (E)-Crotonic Acid Ethyl Ester, (E)-2-Butenoic Acid Ethyl Ester, (E)-Ethyl but-2-enoate, Ethyl (E)-2-Butenoate, Ethyl (E)-Crotonate, Ethyl trans-2-Butenoate, Ethyl trans-Crotonate, trans-2-Butenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\C |
| IUPAC navn | ethyl (E)-but-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |