Få mere at vide
Ethylkumarin-3-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 11404254
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404254 1 g 1g
11414254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404254 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12553.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1846-76-0 | C12H10O4 | 218,208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1846-76-0
Molekylær formel C12H10O4
Molekylvægt (g/mol) 218.208
MDL nummer MFCD00016964
InChI nøgle XKHPEMKBJGUYCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl coumarin-3-carboxylate, ethyl 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonylcoumarin, ethyl 3-coumarincarboxylate, 3-carbethoxycoumarin, ethylcoumarin-3-carboxylate, coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester, 1,2-benzopyran-2-one-3-carboxylic acid, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 15800
IUPAC navn ethyl-2-oxochromen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl coumarin-3-carboxylate
Smeltepunkt 92°C to 95°C
Mængde 1 g
Beilstein 200147
Formel vægt 218.21
Procent renhed 98%