Få mere at vide
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentancarboxylathydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10093690 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10093690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298392500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142547-15-7 | C8H16ClNO2 | 193.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 97.0°C to 100.0°C
Navn note 99%
CAS 142547-15-7
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C8H16ClNO2
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD00800503
Synonym ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, rel-1r,2s-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate hcl, cis-ethyl 2-amino-1-cyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl2-aminocyclopentanecarboxylatehydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochlorid, 1r*,2s*-ethyl 2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
InChI nøgle RYBMXCZWUCHLJB-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.CCOC(=O)C1CCCC1N
IUPAC navn ethyl-(1R,2S)-2-aminocyclopentan-1-carboxylat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 193.67
Mængde 250 mg
PubChem CID 2725067
Formel vægt 193.67
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver