Få mere at vide
Ethyl cis-2-amino-1-cyclohexancarboxylathydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 10781711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781711 1 g Glasflaske 1g
10791711 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1127-99-7 | C9H17NO2·HCl | 207,7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1127-99-7
Molekylær formel C9H17NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 207.7
MDL nummer MFCD00144280
InChI nøgle XMQSOBPCWYVZSW-WLYNEOFISA-N
Synonym ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, cis-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, hydrochloride, cis, ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hcl salt, ethyl cis-2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl 2s,1r-2-aminocyclohexanecarboxylate, chloride
PubChem CID 2724641
IUPAC navn ethyl (1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-carboxylat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 128 °C til 135 °C
Navn note 95%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Mængde 1 g
Formel vægt 207.7
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller klumper