Få mere at vide
Ethyl Cinnamate, TRC
Artikelnummer. 30379305
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30379305 5 g
1 options
Artikelnummer. 30379305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9039605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamic acid ethylester
CAS 103-36-6
Molekylær formel C11 H12 O2
Mængde 5 g
Synonym Ethyl Benzylidene Acetate, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, Cinnamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Ethyl 3-phenylacrylate, Ethyl benzylideneacetate, Ethyl cinnamate, NSC 6773, SemaSORB 9827
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
SMIL CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Formel vægt 176.0837