Få mere at vide
Ethyl cinnamate, 98% trans
Artikelnummer. 10615012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10615012
Brand: Thermo Scientific Acros 150535000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-36-6
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.21
InChI nøgle KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC navn ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cinnamate
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt 6.5°C to 7.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0460g/mL
Kogepunkt 271.0°C
Flammepunkt 135°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1.5580 to 1.5610
Mængde 500 g
Merck Index 15,2299
Specifik vægtfylde 1.046
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 176.21
Procent renhed 98% trans
Fysisk form Væske