Få mere at vide
Ethylcinnamat, 98% trans
Artikelnummer. 10605012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10605012 100 g Glasflaske 100g
10615012 500 g Glasflaske 500g
11994981 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10605012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 DKK
    189.65 DKK / 100g
    Spare 36.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-36-6
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.21
InChI nøgle KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC navn ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cinnamate
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 6,5 °C til 7,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0460g/mL
Kogepunkt 271,0 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1,5580 til 1,5610
Mængde 100 g
Merck Index 15,2299
Specifik vægtfylde 1.046
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 176.21
Procent renhed 98% trans
Fysisk form Væske