Få mere at vide
Ethylcinnamat, 98+%
Artikelnummer. 11459713
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459713 500 g 500g
11445363 100 g 100g
11469713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12906.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.91 DKK
    738.65 DKK / 500g
    Spare 82.26 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Ethylcinnamat bruges i medicinske mellemprodukter, som et farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylcinnamat anvendes i medicinske mellemprodukter, som et
farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-36-6
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD00009189
InChI nøgle KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC navn ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Cinnamate
Smeltepunkt 7 °C
Tæthed 1.049
Kogepunkt 270 °C til 272 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Analyseprocentområde ≥98%
Brydningsindeks 1.559
Mængde 500 g
Beilstein 1238804
Merck Index 14,2299
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 176.22
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cinnamate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cinnamate