Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl chrysanthemate |
| Navn note | 95% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9000g/mL |
| Kogepunkt | 112°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 84°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4590 to 1.461 |
| Vis mere |