Få mere at vide
Ethyl chrysanthemate, 95%, mixture of cis and trans
Produktkod. 10127303 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10127303 25 g Glasflaske 25g
10437560 100 g Glasflaske 100g
10447560 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10127303 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 156060250
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 97-41-6 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-41-6
Molekylær formel C12H20O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00001304
InChI nøgle VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
IUPAC navn ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ethyl chrysanthemate
Navn note 95%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 112°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4590 to 1.461
Mængde 25 g
Beilstein 09, II, 45
Specifik vægtfylde 0.9
Formel vægt 196.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.