Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl chloroformate |
| Smeltepunkt | -81,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.1350g/mL |
| Kogepunkt | 94,0 °C |
| Flammepunkt | 10 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 1% maks. Diethylcarbonat (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | ClCO2C2H5 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl chloroformate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.