Få mere at vide
Ethylchloroformat, 97%
Artikelnummer. 11456730
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456730 5 g 5g
11466730 100 g 100g
11476730 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11456730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06311.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108,521 g/mol
Ethylchlorformiat bruges som derivatiseringsreagens til at undersøge stereokemisk omdannelse af chirale ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler under derivatiseringsreaktion. Det bruges også sammen med ammoniak og cyanurchlorid til at omdanne carboxylsyrer til nitriler. Det bruges til at udvikle fleksibel skabelonstrategi til generering af skabeloner i nanometerskala via dip-pen nanolitografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylchlorformiat bruges som derivatiseringsreagens til at undersøge stereokemisk omdannelse af chirale ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler under derivatiseringsreaktionen. Det bruges også sammen med ammoniak og cyanurchlorid til at omdanne carboxylsyrer til nitriler. Det bruges til at udvikle fleksibel skabelonstrategi til generering af skabeloner i nanometerskala via dip-pen nanolitografi.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Afkøles. Uforeneligt med varme, fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-41-3
Molekylær formel C3H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 108.521
MDL nummer MFCD00000644
InChI nøgle RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC navn ethylcarbonochloridat
SMIL CCOC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl chloroformate
Smeltepunkt -81 °C
Tæthed 1.136
Kogepunkt 92 °C til 93 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel ClCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.395
Mængde 5 g
FN nummer UN1182
Beilstein 385653
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3784
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 108.52
Procent renhed 97%