Få mere at vide
Ethylchlorfluoracetat, 98 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl chlorofluoroacetate |
| Tæthed | 1.225 |
| Kogepunkt | 128 °C til 130 °C |
| Flammepunkt | 44 °C (111 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.396 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1748679 |
| Formel vægt | 140.54 |
| Vis mere |