Få mere at vide
Ethyl chlorodifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 11422347
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422347 25 g 25g
11432347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14232.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 383-62-0 | C4H5ClF2O2 | 158.529 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 383-62-0
Molekylær formel C4H5ClF2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.529
MDL nummer MFCD00013662
InChI nøgle GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chlorodifluoroethanoate, acetic acid, chlorodifluoro-, ethyl ester, ethylchlorodifluoroacetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl 2-chloro-2,2-difluoro-acetate, pubchem12573, ethyl chlordifluoroacetate, acmc-1cr8n
PubChem CID 67843
IUPAC navn ethyl-2-chlor-2,2-difluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl chlorodifluoroacetate
Tæthed 1.252
Kogepunkt 96°C to 97°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Brydningsindeks 1.358
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1761413
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 158.53
Procent renhed 98%